주요 문서
MAT180695241
Matrix Scientific
N-(4-Isopropylbenzyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-isopropylbenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-17-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3
InChI key
HQUPQNBGNMSILW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031860.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031860.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)