주요 문서
MAT161069033
Matrix Scientific
N-(3-Acetylphenyl)nicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(3-acetylphenyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-10(17)11-4-2-6-13(8-11)16-14(18)12-5-3-7-15-9-12/h2-9H,1H3,(H,16,18)
InChI key
VLNZENGMOKSDAH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/030021.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/030021.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)