주요 문서
MAT161068635
Matrix Scientific
4-[(Chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[(chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-12-10(15)7-2-4-8(5-3-7)13-9(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
VDASREDBSSNOSU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029623.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029623.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)