주요 문서
MAT161068345
Matrix Scientific
1-(Thien-2-ylsulfonyl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-thienylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S2/c11-14(12,8-2-1-7-13-8)10-5-3-9-4-6-10/h1-2,7,9H,3-6H2
InChI key
JEVLAMZYGHEJIS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029333.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029333.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)