주요 문서
MAT161066965
Matrix Scientific
6,8-Dimethyl-2-(5-methyl-2-furyl)quinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,8-dimethyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO3/c1-9-6-10(2)16-12(7-9)13(17(19)20)8-14(18-16)15-5-4-11(3)21-15/h4-8H,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
ALYQOWNALMYHCS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027953.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027953.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)