주요 문서
MAT113928255
Matrix Scientific
N,N-Diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N,N-diallyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O2S/c1-3-9-14(10-4-2)17(15,16)12-7-5-11(13)6-8-12/h3-8H,1-2,9-10,13H2
InChI key
AXARZLMYPYOPDX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023881.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023881.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)