주요 문서
MAT100860077
Matrix Scientific
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
70-71
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H5F4N3/c7-4-2(6(8,9)10)1-3(11)13-5(4)12/h1H,(H4,11,12,13)
InChI key
PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021139.html
Melting Point
70-71
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021139.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)