주요 문서
MAT089757090
Matrix Scientific
2-Ethyl-4-methyl-6-piperazin-1-yl-pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-ethyl-4-methyl-6-(1-piperazinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-3-10-13-9(2)8-11(14-10)15-6-4-12-5-7-15/h8,12H,3-7H2,1-2H3
InChI key
JWSBILVBQJUNHF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019906.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019906.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)