주요 문서
MAT048696124
Matrix Scientific
(4-Iodobutyl)perfluorocyclohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
464.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(4-iodobutyl)cyclohexane
Inchi Code
1S/C10H8F11I/c11-5(3-1-2-4-22)6(12,13)8(16,17)10(20,21)9(18,19)7(5,14)15/h1-4H2
InChI key
YPCPYZKAISYTCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012854.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012854.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)