주요 문서
MAT047029840
Matrix Scientific
2-(3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carbonyl)-cyclohexanecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3,4-dihydro-1(2H)-quinolinylcarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c19-16(13-8-2-3-9-14(13)17(20)21)18-11-5-7-12-6-1-4-10-15(12)18/h1,4,6,10,13-14H,2-3,5,7-9,11H2,(H,20,21)
InChI key
HZTXZXRKICEPTA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010883.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010883.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)