주요 문서
MAT047025411
Matrix Scientific
2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
120-121
mp
28-29
density
1.54
Iupac Name
2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
InChI key
GPKYZQLMEPJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Boiling point
120-121
Melting Point
28-29
density
1.54
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007180.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)