주요 문서
MAT047024399
Matrix Scientific
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
160/2mm
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenyl 4-fluorophenyl ether
Inchi Code
1S/C13H10BrFO/c14-9-10-2-1-3-13(8-10)16-12-6-4-11(15)5-7-12/h1-8H,9H2
InChI key
JGFSTQUUDSBQCO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006064.html
Boiling point
160/2mm
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006064.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)