주요 문서
MAT047024146
Matrix Scientific
Methyl perfluoroheptanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
378.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
138-139
Iupac Name
methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoate
Inchi Code
1S/C8H3F13O2/c1-23-2(22)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H3
InChI key
JHROQORAJUWVCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Boiling point
138-139
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005781.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)