주요 문서
MANH580D85D4
Manchester Organics
2,6-Difluoro-4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)benzoic acid (a mixture of cis and trans isomers)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,6-difluoro-4-(5-propyl-1,3-dioxan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H16F2O4/c1-2-3-8-6-19-14(20-7-8)9-4-10(15)12(13(17)18)11(16)5-9/h4-5,8,14H,2-3,6-7H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
MTCNWXLVGSWDOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H10486
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)