주요 문서
MAN509871545
Manchester Organics
Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
97.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-2,4H2
InChI key
OANDNNNKGULGJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E52330
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)