주요 문서
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
InChI key
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A31097
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)