주요 문서
MAN372906273
Manchester Organics
1H,1H-Perfluoroheptylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
349.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoro-1-heptanamine
Inchi Code
1S/C7H4F13N/c8-2(9,1-21)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h1,21H2
InChI key
RWJCANHSJXNRDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W27177
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)