주요 문서
MAN372905206
Manchester Organics
10-Undecenyltrichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
287.73
MDL number:
Iupac Name
trichloro(10-undecenyl)silane
Inchi Code
1S/C11H21Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(12,13)14/h2H,1,3-11H2
InChI key
KFFLNZJAHAUGLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L26103
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)