주요 문서
MAN238928944
Manchester Organics
1-Chloro-2-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-chloro-2-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H2ClF7/c9-5-2-3(7(11,12)13)1-4(6(5)10)8(14,15)16/h1-2H
InChI key
UHSWOMNFWAWIOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E14052
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)