Iupac Name
1-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6ClF3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI key
WGQGWJIUZVXRKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M15099
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: