주요 문서
MAN182108768
Manchester Organics
2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.9
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dibromoisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-3(6(10)11)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
ICISUZSRQHUJKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z18401
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)