주요 문서
MAN182107884
Manchester Organics
Phenylamino-pyridin-2-yl-acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
anilino(2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-10-13(12-8-4-5-9-15-12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H
InChI key
UCPRBCNEOGYFEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y16245
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)