주요 문서
MAN182107106
Manchester Organics
Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (2E)-4,4,4-trifluoro-2-butenoate
Inchi Code
1S/C5H5F3O2/c1-10-4(9)2-3-5(6,7)8/h2-3H,1H3/b3-2+
InChI key
DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P17137
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)