주요 문서
LIFH779AE3B9
Life Chemicals Inc.
6-{octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl}-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-(hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)pyrimidine-2,4-diol
Inchi Code
1S/C10H14N4O2/c15-9-1-8(12-10(16)13-9)14-4-6-2-11-3-7(6)5-14/h1,6-7,11H,2-5H2,(H2,12,13,15,16)
InChI key
LLWIACLZUHKGJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)