주요 문서
LIFH11AADBB0
Life Chemicals Inc.
1,1-difluoro-2-methylpropan-2-yl carbonochloridate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.56
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1-difluoro-2-methylpropan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClF2O2/c1-5(2,3(7)8)10-4(6)9/h3H,1-2H3
InChI key
BAOPSNSMYVIVOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)