주요 문서
LIF945291211
Life Chemicals Inc.
3-(1H-pyrazol-1-yl)butan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-1-yl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(3-4-8)10-6-2-5-9-10/h2,5-7H,3-4,8H2,1H3
InChI key
OAHMSQXNAIPBGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)