주요 문서
LIF509446848
Life Chemicals Inc.
2-[1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]cyclopropane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-7(2)5-13-6-8(4-12-13)9-3-10(9)11(14)15/h4,6-7,9-10H,3,5H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
IOIRLXQTYQZJQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)