주요 문서
LIF466082903
Life Chemicals Inc.
5-hydroxy-6-methoxynicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-hydroxy-6-methoxynicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4/c1-12-6-5(9)2-4(3-8-6)7(10)11/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
MWQAELRQTBXFER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)