주요 문서
LIF444784231
Life Chemicals Inc.
4-((4-chlorophenyl)thio)butanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.16
MDL number:
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]butanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2OS/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
InChI key
FBWIJTBWZFBUTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)