주요 문서
LIF444784178
Life Chemicals Inc.
4-ethoxy-N-(furan-2-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-ethoxy-N-(2-furylmethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H14N2O2S/c1-2-17-11-6-3-7-12-13(11)16-14(19-12)15-9-10-5-4-8-18-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
ZSEFSPSKGQCPNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)