주요 문서
LIF444784150
Life Chemicals Inc.
2-(piperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-piperidinylacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-7(10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-6H2,(H,9,10);1H
InChI key
WKVJGLBBPPFCGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)