주요 문서
LIF432341359
Life Chemicals Inc.
((2-fluorophenyl)sulfonyl)methionine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.37
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[(2-fluorophenyl)sulfonyl](methyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H14FNO4S2/c1-18-7-6-9(11(14)15)13-19(16,17)10-5-3-2-4-8(10)12/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
JYLONKSMICIFOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)