Iupac Name
1-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N4.2ClH/c1-2-12-8-5-11-9(12)13-6-3-10-4-7-13;;/h5,8,10H,2-4,6-7H2,1H3;2*1H
InChI key
NOTNUFZGHHWPQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: