주요 문서
LIF372158437
Life Chemicals Inc.
1-(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(1-phenyl-1H-tetraazol-5-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H14N6/c1-2-4-10(5-3-1)17-11(13-14-15-17)16-8-6-12-7-9-16/h1-5,12H,6-9H2
InChI key
YEJXVAVZMPQAIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)