주요 문서
LIF372156526
Life Chemicals Inc.
1-(3,4-difluorobenzoyl)azetidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)10(15)14-4-7(5-14)11(16)17/h1-3,7H,4-5H2,(H,16,17)
InChI key
QVUSRSFQVBSZJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)