주요 문서
LIF238935446
Life Chemicals Inc.
1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridin-8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3,9H2
InChI key
DWJYWOLHBXVMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)