주요 문서
LIF007266189
Life Chemicals Inc.
6-(tert-butyl)pyrimidin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-tert-butyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-7(11)10-5-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,9,10,11)
InChI key
HPQRLELYJOCYDQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)