주요 문서
KEYH57C560BB
Key Organics / BIONET
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 1-(2,2-difluoroethyl)piperidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15F2NO2/c1-14-9(13)7-4-2-3-5-12(7)6-8(10)11/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI key
IVFKKRGVEHIKRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00151
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00151
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)