주요 문서
KEY508730433
Key Organics / BIONET
1-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
129C (1 mmHg)
mp
39-44
Iupac Name
1-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]piperazine
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-10-15-11-8-14-9-12-15/h1-7,14H,8-12H2/b7-4+
InChI key
WGEIOMTZIIOUMA-QPJJXVBHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GF-0118
Boiling point
129C (1 mmHg)
Melting Point
39-44
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)