주요 문서
KEY466132947
Key Organics / BIONET
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorophenyl)methoxy]amino}pent-3-en-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
277.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorobenzyl)oxy]amino}-3-penten-2-one
Inchi Code
1S/C12H11F4NO2/c1-8(6-11(18)12(14,15)16)17-19-7-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-6,17H,7H2,1H3/b8-6+
InChI key
QTSAKYBYVXAEEW-SOFGYWHQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-732
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-732
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)