주요 문서
KEY466132414
Key Organics / BIONET
methyl 2-(1,2-oxazol-5-yl)octanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-(5-isoxazolyl)octanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-3-4-5-6-7-10(12(14)15-2)11-8-9-13-16-11/h8-10H,3-7H2,1-2H3
InChI key
JAMJBCJOAAUFPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0869
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0869
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)