주요 문서
KEY466132120
Key Organics / BIONET
2-(4-bromobenzoyl)-7-methoxy-1-benzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-bromophenyl)(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C16H11BrO3/c1-19-13-4-2-3-11-9-14(20-16(11)13)15(18)10-5-7-12(17)8-6-10/h2-9H,1H3
InChI key
WURCOFHXXRXUMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-923
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-923
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)