주요 문서
KEY465203373
Key Organics / BIONET
2-amino-3-hydroxy-3-phenylpropanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-hydroxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13)
InChI key
VHVGNTVUSQUXPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3359
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3359
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)