주요 문서
KEY465203306
Key Organics / BIONET
1-[3-methyl-4-(propan-2-yl)phenyl]imidazolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-isopropyl-3-methylphenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C13H18N2O/c1-9(2)12-5-4-11(8-10(12)3)15-7-6-14-13(15)16/h4-5,8-9H,6-7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI key
LHAPXGBYQLLWJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3665
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3665
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)