주요 문서
KEY465203085
Key Organics / BIONET
N'-(thiophene-2-carbonyl)thiophene-2-carbohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N'-(2-thienylcarbonyl)-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S2/c13-9(7-3-1-5-15-7)11-12-10(14)8-4-2-6-16-8/h1-6H,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
FBOFFEXPCHQWDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2838
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2838
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)