주요 문서
KEY465202998
Key Organics / BIONET
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
357.77
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C19H13ClFNO3/c1-11(23)22(10-12-6-8-13(21)9-7-12)17-16(20)18(24)14-4-2-3-5-15(14)19(17)25/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
RBHSGUJNAQHYGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2580
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2580
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)