주요 문서
KEY465198537
Key Organics / BIONET
4-chloro-N-[(5-chloro-1,2,3-thiadiazol-4-yl)methyl]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)-N-[(5-chloro-1,2,3-thiadiazol-4-yl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C9H7Cl2N3S/c10-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8-9(11)15-14-13-8/h1-4,12H,5H2
InChI key
CTDNYBZMTOMMOG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7F-930
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7F-930
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)