주요 문서
KEY465198364
Key Organics / BIONET
methyl 2-(4-methanesulfonylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
330.36
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H14N2O4S/c1-22-16(19)12-5-8-15-17-14(10-18(15)9-12)11-3-6-13(7-4-11)23(2,20)21/h3-10H,1-2H3
InChI key
HRYONIHVKTWMKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6X-0864
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6X-0864
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)