주요 문서
KEY465195787
Key Organics / BIONET
2-[2-(phenylformamido)acetamido]ethyl benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-{[2-(benzoylamino)acetyl]amino}ethyl benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N2O4/c21-16(13-20-17(22)14-7-3-1-4-8-14)19-11-12-24-18(23)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChI key
DRQQGYKWXNJMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4F-901
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4F-901
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)