주요 문서
KEY465194990
Key Organics / BIONET
[2-(phenylsulfanyl)pyridin-3-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[2-(phenylsulfanyl)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NOS/c14-9-10-5-4-8-13-12(10)15-11-6-2-1-3-7-11/h1-8,14H,9H2
InChI key
AITNVOMCXOUNME-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3L-408S
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3L-408S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)